Il RESPIROMETRIC Sensor VELP è il sensore progettato per fornire una soluzione intelligente e abilitata al cloud per i laboratori che eseguono test di respirazione aerobica e anaerobica.
Il RESPIROMETRIC Sensor ha un controllo wireless unico: trasmette i dati direttamente al PC attraverso il DataBox wireless e il Software RESPIROSoft. Il RESPIROMETRIC Sensor ha una connettività premium all'esclusiva piattaforma cloud VELP Ermes per il controllo remoto e l'assistenza remota.
- La potenza del sensore di pressione permette di leggere le misurazioni in un intervallo di 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- Il luminoso display LED a 4 cifre garantisce una lunga durata della batteria
- Interfaccia intuitiva a 2 pulsanti per facilitare la configurazione dell'analisi
- Risultati disponibili in BOD (mg/l) e Pressione (mbar)
- Scale BOD: 90, 250, 600, 1000, 4000
- Conversione automatica dei risultati della pressione in BOD
VELP ha creato diversi sistemi che contengono tutte le parti e gli accessori richiesti per essere operativi fin dall'inizio, adatti ad applicazioni aerobiche e anaerobiche.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 BOD
Ideale per BOD, valutazione degli effetti della disinfezione sulla determinazione del BOD, biodegradazione dei monomeri.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 MAXI per test di respirazione anaerobica BMP.
Il sistema di RESPIROMETRIC Sensor MAXI è progettato per supportare studi di respirazione anaerobica per determinare il potenziale metanogeno (BMP) della biomassa.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 per la biodegradabilità delle plastiche.
Il sistema di RESPIROMETRIC Sensor per la biodegradabilità della plastica è progettato per supportare il test di degradazione aerobica per la determinazione del grado di biodegradabilità aerobica dei materiali plastici, compresi quelli contenenti additivi per formulazione, in un mezzo acquoso.
RESPIROMETRIC Sensor System 6 per analisi dei terreni .
Il sistema di RESPIROMETRIC Sensor per l'analisi del suolo è progettato per supportare test di degradazione aerobica su suolo e compost. L'analisi fornisce risultati microbici della respirazione del suolo dalla mineralizzazione di sostanze organiche.
Certificazioni: CE declaration of conformity.
Informazioni per l'ordine: 3 year warranty after product registration (within 60 days of purchase date).