Stampa…
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9995-1G PC9995-250MG
APOSPC9995-1GEA 183 EUR
APOSPC9995-1G APOSPC9995-250MG
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆F₂N₂
Peso molecolare: 180,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940430
CAS Number: 474707-69-2