3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9993-250MG
PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA
43.5
EUR
APOSPC9993-250MG
APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Formula:
C₉H₆F₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01940429 CAS Number: 474707-70-5 |