Stampa…
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9992-250MG PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC9992-250MG APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091526
CAS Number: 474707-71-6