Stampa…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 105 EUR
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Punto di fusione: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569436
CAS Number: 362601-71-6