Stampa…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 219 EUR
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569437
CAS Number: 149739-52-6