Stampa…
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA 524 EUR
APOSPC9979-1G APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
Peso molecolare: 197,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094569
CAS Number: 550346-18-4