4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G
PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA
401
EUR
APOSPC9934-1G
APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₁₂H₈ClFO₃S Peso molecolare: 286,707 g/mol Punto di fusione: 76…80 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01631868 CAS Number: 192329-91-2 UN: 3261 ADR: 8,III |