Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-methyl-α,α,α-trifluoroanisole, 3-Bromo-5-methylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC9926-1G PC9926-5G PC9926-10G
APOSPC9926-1GEA 58.2 EUR
APOSPC9926-1G APOSPC9926-5G APOSPC9926-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368791
CAS Number: 887266-91-3