Stampa…
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 32.1 EUR
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 266,996 g/mol
Punto di fusione: 36…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368790
CAS Number: 886762-71-6