Stampa…

4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 5-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole

PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 77.1 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₃
Peso molecolare: 332,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368785
CAS Number: 886762-67-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR