Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 183 EUR
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃INO
Peso molecolare: 313,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368784
CAS Number: 886762-66-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III