Stampa…
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 58.2 EUR
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368780
CAS Number: 307975-03-7