Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 65.5 EUR
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368678
CAS Number: 886762-79-4