Stampa…
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC99027-1G PC99027-500MG
APOSPC99027-1GEA 417 EUR
APOSPC99027-1G APOSPC99027-500MG
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₄H₂₀BFO₃
Peso molecolare: 266,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18732629
CAS Number: 2246867-37-6