Stampa…
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 209 EUR
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Formula: C₇H₅F₂IS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32707289
CAS Number: 2484889-05-4