Stampa…
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 332 EUR
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₃FO
Peso molecolare: 168,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17222275
CAS Number: 1267002-57-2