Stampa…
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 735 EUR
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Formula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18416422
CAS Number: 1261541-73-4