Stampa…
2-(2,6-Difluoro-3-propoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC99014-10G PC99014-1G PC99014-5G
APOSPC99014-10GEA 648 EUR
APOSPC99014-10G APOSPC99014-1G APOSPC99014-5G
2-(2,6-Difluoro-3-propoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-(2,6-Difluoro-3-propoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane