(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-methoxy-2-methylsulphanylbenzene
Formula:
C₈H₈BrFOS Peso molecolare: 251.116 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28141768 CAS Number: 1822822-76-3 |