Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 97.4 EUR
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236591
CAS Number: 203302-92-5