Stampa…
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9861-1G PC9861-5G PC9861-250MG
APOSPC9861-1GEA 285 EUR
APOSPC9861-1G APOSPC9861-5G APOSPC9861-250MG
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₅H₄F₆O₂
Punto di ebollizione: 106…107 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191832
CAS Number: 1765-26-0