Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 364 EUR
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formula: C₁₀H₉F₆N
Punto di ebollizione: 6,5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038875
CAS Number: 187085-97-8