Stampa…
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 125 EUR
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀FN·HCl
Peso molecolare: 139.60 g/mol
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452799
CAS Number: 116574-75-5