Stampa…
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluorotriglyme, Perfluoro(triethylene glycol dimethyl ether), 1,1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,12-Octadecafluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 123 EUR
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formula: C₈F₁₈O₄
Peso molecolare: 502,054 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458174
CAS Number: 64028-04-2