Stampa…
Perfluorotetraglyme 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Perfluoro(tetraethylene glycol dimethyl ether)
PC9773-1G PC9773-5G
APOSPC9773-1GEA 94.5 EUR
APOSPC9773-1G APOSPC9773-5G
Perfluorotetraglyme 98%
Perfluorotetraglyme
Formula: C₁₀F₂₂O₅
Peso molecolare: 618,069 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458173
CAS Number: 64028-06-4