Stampa…
(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9761-1G PC9761-5G
APOSPC9761-1GEA 234 EUR
APOSPC9761-1G APOSPC9761-5G
(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 95%
(E)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formula: C₃H₂BrF₃
Peso molecolare: 174,947 g/mol
Punto di ebollizione: 39…39,5 °C
Punto di fusione: 39…39,5 °C
Densità: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862034
CAS Number: 149597-47-7