Stampa…
1H-Perfluorononane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9754-1G PC9754-5G PC9754-10G
APOSPC9754-1GEA 256 EUR
APOSPC9754-1G APOSPC9754-5G APOSPC9754-10G
1H-Perfluorononane 98%
1H-Perfluorononane
Formula: C₉HF₁₉
Punto di ebollizione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458171
CAS Number: 375-94-0