Stampa…
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9738-1G PC9738-5G
APOSPC9738-1GEA 304 EUR
APOSPC9738-1G APOSPC9738-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formula: C₄HBr₂F₃N₂
Peso molecolare: 293.867 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458161
CAS Number: 81654-02-6