Stampa…
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Peso molecolare: 197,038 g/mol
Punto di fusione: 234…235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06245512
CAS Number: 64172-78-7