Stampa…
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9729-25G PC9729-5G
APOSPC9729-25GEA 648 EUR
APOSPC9729-25G APOSPC9729-5G
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene 97%
2,4,4,4-Tetrafluorobut-1-ene
Formula: C₄H₄F₄
Peso molecolare: 128,068 g/mol
Punto di ebollizione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784201
CAS Number: 721946-02-7