Stampa…
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 198 EUR
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Formula: C₅ClF₉O
Punto di ebollizione: 67,5…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00155890
CAS Number: 375-60-0
UN: 3265
ADR: 8,III