Stampa…
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅F₂N₃
Peso molecolare: 145,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436095
CAS Number: 837364-94-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III