Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 279 EUR
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Punto di fusione: 225…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458153
CAS Number: 1211414-44-6