Stampa…

4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

PC9660-1G PC9660-25G PC9660-5G
APOSPC9660-1GEA 85.7 EUR
APOSPC9660-1G APOSPC9660-25G APOSPC9660-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
Formula: C₅H₅F₅O₂
Punto di ebollizione: 84 °C (20 mm Hg)
Punto di fusione: 23…25 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458152
CAS Number: 3637-31-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR