Stampa…
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 257 EUR
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772873
CAS Number: 857284-26-5