Stampa…
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 354 EUR
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Formula: C₆H₉ClF₂O₂
Punto di ebollizione: 65…70 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153088
CAS Number: 167308-43-2