4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₇F₃N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00269571 CAS Number: 158715-14-1 |