Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 90…92 °C (50 mm Hg) Densità: 1,301 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784247 CAS Number: 758-69-0 UN: 1993 ADR: 3,III |