Stampa…
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9629-1G PC9629-5G PC9629-250MG
APOSPC9629-1GEA 55.3 EUR
APOSPC9629-1G APOSPC9629-5G APOSPC9629-250MG
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate
Formula: C₇H₁₃FO₅
Punto di ebollizione: 85…87 °C (6 mm Hg)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07323646
CAS Number: 77778-66-6