3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9626-25G
PC9626-1G
PC9626-5G
APOSPC9626-25GEA
906
EUR
APOSPC9626-25G
APOSPC9626-1G
APOSPC9626-5G
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide
Formula:
C₄H₂F₆O Punto di ebollizione: 41…42 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 1,493 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07784232 CAS Number: 31898-68-7 UN: 1993 ADR: 3,III |