Stampa…
1,2,3-Trifluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 304 EUR
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Formula: C₃H₅F₃
Punto di ebollizione: 70…71 °C (760 mm Hg)
Densità: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784185
CAS Number: 66794-36-3