Stampa…
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrFN₂
Punto di fusione: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458150
CAS Number: 153505-37-4