Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 126 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃O
Peso molecolare: 186,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458148
CAS Number: 866683-57-0
UN: 1993
ADR: 3,III