Stampa…
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-fluoro-1H-indole
PC9566-100MG PC9566-1G PC9566-250MG
APOSPC9566-100MGEA 84.4 EUR
APOSPC9566-100MG APOSPC9566-1G APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074494
CAS Number: 376646-56-9