Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 274,466 g/mol
Densità: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369770
CAS Number: 870703-71-2