Stampa…
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 55.3 EUR
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Peso molecolare: 385,226 g/mol
Punto di fusione: >230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458147
CAS Number: 1210224-35-3