Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 51 EUR
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Peso molecolare: 367,236 g/mol
Punto di fusione: 224…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458146
CAS Number: 1209843-32-2