Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701044
CAS Number: 2994-69-6
UN: 3265
ADR: 8,III