Stampa…
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dichloro-2-(trifluoromethyl)ethan-1-ol, 2,2-Dichloro-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 23.4 EUR
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₃Cl₂F₃O
Peso molecolare: 182,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039302
CAS Number: 20411-84-1